1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 85%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2550-100G PC2550-25G
APOSPC2550-100GEA 154 EUR
APOSPC2550-100G APOSPC2550-25G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 85%
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
90%(min) CCl2CClFI: 10%(max) CF2ICCI2F
Formule: ClF₂CCClFI
Kookpunt: 100…101 °C
Dichtheid: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039402
CAS nummer: 354-61-0