4-Bromo-2,3-difluorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2553-5G PC2553-10G PC2553-1G
APOSPC2553-5GEA 24.9 EUR
APOSPC2553-5G APOSPC2553-10G APOSPC2553-1G
4-Bromo-2,3-difluorophenol
4-Bromo-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Smeltpunt: 53…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061907
CAS nummer: 144292-32-0