2,6-Dichloor-4-trifluormethylaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2554-250G PC2554-50G PC2554-25G PC2554-500G PC2554-1KG
APOSPC2554-250GEA 103 EUR
APOSPC2554-250G APOSPC2554-50G APOSPC2554-25G APOSPC2554-500G APOSPC2554-1KG
2,6-Dichloor-4-trifluormethylaniline 99%
2,6-Dichloor-4-trifluormethylaniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
Kookpunt: 60…62 °C/1mmHg
Smeltpunt: 34…36 °C
Dichtheid: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052918
CAS nummer: 24279-39-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III