2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2555-1G PC2555-25G PC2555-5G
APOSPC2555-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2555-1G APOSPC2555-25G APOSPC2555-5G
2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,3-Difluoro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Smeltpunt: 96…99 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07995055
CAS nummer: 66684-59-1