3-Bromo-5-fluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2556-100G PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA 156 EUR
APOSPC2556-100G APOSPC2556-500G
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
Smeltpunt: 36…40 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783710
CAS nummer: 433939-27-6