2,3-Dichloor-5-trifluormethyl-pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2556D-100G PC2556D-25G PC2556D-500G PC2556D-5G
APOSPC2556D-100GEA 0 EUR
APOSPC2556D-100G APOSPC2556D-25G APOSPC2556D-500G APOSPC2556D-5G
2,3-Dichloor-5-trifluormethyl-pyridine 98%
2,3-Dichloor-5-trifluormethyl-pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Kookpunt: 79…81 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042243
CAS nummer: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III