2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2556V-1G PC2556V-250MG PC2556V-5G
APOSPC2556V-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2556V-1G APOSPC2556V-250MG APOSPC2556V-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Smeltpunt: 194…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173903
CAS nummer: 158063-67-3