1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2561-1G PC2561-5G
APOSPC2561-1GEA 58.4 EUR
APOSPC2561-1G APOSPC2561-5G
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 887268-36-2