2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2562-1G PC2562-5G PC2562-10G
APOSPC2562-1GEA 104 EUR
APOSPC2562-1G APOSPC2562-5G APOSPC2562-10G
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile
Formule: C₉H₃F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203479
CAS nummer: 175278-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III