Diethyl fluoromalonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 65.8 EUR
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Diethyl fluoromalonate 97%
Diethyl fluoromalonate
Formule: C₇H₁₁FO₄
Kookpunt: 121…122 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009139
CAS nummer: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN: 1760
ADR: 8,III