Ishikawa's reagent 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
PC2567-100G PC2567-25G
APOSPC2567-100GEA 323 EUR
APOSPC2567-100G APOSPC2567-25G
Ishikawa's reagent 90%
Ishikawa's reagent
Active fluorinating agent see: Ishikawa, Bull. Chem.Soc. Jpn., 1979, 52, 3377
Formule: C₇H₁₁F₆N
MW: 223.16 g/mol
Kookpunt: 56…57 °C
Dichtheid: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054683
CAS nummer: 309-88-6
UN: 2920
ADR: 8+3 II