2',3'-Difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
PC2574-100G PC2574-25G PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA 289 EUR
APOSPC2574-100G APOSPC2574-25G APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoroacetophenone 98%
2',3'-Difluoroacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O
Kookpunt: 85 °C/20mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061274
CAS nummer: 18355-80-1