3',4'-Difluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 49.7 EUR
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoroacetophenone 97%
3',4'-Difluoroacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O
Kookpunt: 94…95 °C/13mmHg
Smeltpunt: 19…20 °C
Dichtheid: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009891
CAS nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7