2,3-Difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2588-100G PC2588-25G PC2588-5G
APOSPC2588-100GEA 304 EUR
APOSPC2588-100G APOSPC2588-25G APOSPC2588-5G
2,3-Difluoroaniline 98%
2,3-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Kookpunt: 68…69 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,274 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010298
CAS nummer: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable