2,4-Difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2590-2.5KG PC2590-500G PC2590-5KG PC2590-100G PC2590-1KG
APOSPC2590-2.5KGEA 0 EUR
APOSPC2590-2.5KG APOSPC2590-500G APOSPC2590-5KG APOSPC2590-100G APOSPC2590-1KG
2,4-Difluoroaniline 98%
2,4-Difluoroaniline
Important intermediate for manufacture of pharmaceuticals, e.g Fluconazole, Diflunisal & Dolobid.
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Kookpunt: 170 °C/753mmHg
Smeltpunt: –7.5 °C
Dichtheid: 1.268 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007648
CAS nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03171