3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2599-25G PC2599-5G PC2599-1G
APOSPC2599-25GEA 281 EUR
APOSPC2599-25G APOSPC2599-5G APOSPC2599-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 96%
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631325
CAS nummer: 252004-35-6