1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2601-1G PC2601-5G PC2601-10G
APOSPC2601-1GEA 80.4 EUR
APOSPC2601-1G APOSPC2601-5G APOSPC2601-10G
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₅F₄IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 863323-03-9