2,4-Difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2606-100G PC2606-25G PC2606-500G PC2606-1KG PC2606-5KG
APOSPC2606-100GEA 76 EUR
APOSPC2606-100G APOSPC2606-25G APOSPC2606-500G APOSPC2606-1KG APOSPC2606-5KG
2,4-Difluorophenol 98%
2,4-Difluorophenol
Formule: C₆H₄F₂O
Kookpunt: 52…53 °C/19mmHg
Smeltpunt: 22 °C
Dichtheid: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009715
CAS nummer: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 1993
ADR: 3,III