1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2608-100G PC2608-25G PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA 52.6 EUR
APOSPC2608-100G APOSPC2608-25G APOSPC2608-5G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃Br₂F₃O
Kookpunt: 83…85 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075280
CAS nummer: 207226-31-1