2,6-Difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2610-100G PC2610-25G PC2610-500G
APOSPC2610-100GEA 36.6 EUR
APOSPC2610-100G APOSPC2610-25G APOSPC2610-500G
2,6-Difluoroaniline 98%
2,6-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C/40mmHg
Dichtheid: 1.199 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007655
CAS nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III