3,4-Difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2612-100G PC2612-500G
APOSPC2612-100GEA 32.2 EUR
APOSPC2612-100G APOSPC2612-500G
3,4-Difluoroaniline 97%
3,4-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Kookpunt: 85…87 °C/30mmHg
Smeltpunt: 20…22 °C
Dichtheid: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007761
CAS nummer: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN: 2941
ADR: 6.1 III