3,5-Difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2613-100G PC2613-250G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 71.6 EUR
APOSPC2613-100G APOSPC2613-250G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Kookpunt: 80 °C/20mmHg
Smeltpunt: 40…42 °C
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007763
CAS nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III