3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2614-1G PC2614-5G PC2614-10G
APOSPC2614-1GEA 73 EUR
APOSPC2614-1G APOSPC2614-5G APOSPC2614-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458076
CAS nummer: 914636-35-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III