2,4-Difluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2614E-25G PC2614E-5G PC2614E-100G
APOSPC2614E-25GEA 40.9 EUR
APOSPC2614E-25G APOSPC2614E-5G APOSPC2614E-100G
2,4-Difluoroanisole 98%
2,4-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
Kookpunt: 53 °C/18mmHg
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010731
CAS nummer: 452-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III