2,5-Difluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2614F-100G PC2614F-25G PC2614F-5G
APOSPC2614F-100GEA 261 EUR
APOSPC2614F-100G APOSPC2614F-25G APOSPC2614F-5G
2,5-Difluoroanisole 98%
2,5-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
Kookpunt: 72…73 °C/25mmHg
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042561
CAS nummer: 75626-17-4
UN: 1993
ADR: 3,III