3,5-Difluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2614J-100G PC2614J-25G PC2614J-5G
APOSPC2614J-100GEA 145 EUR
APOSPC2614J-100G APOSPC2614J-25G APOSPC2614J-5G
3,5-Difluoroanisole 98%
3,5-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
Kookpunt: 145…148 °C
Dichtheid: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042560
CAS nummer: 93343-10-3
UN: 1993
ADR: 3,III