3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2615-1G PC2615-5G PC2615-25G
APOSPC2615-1GEA 22 EUR
APOSPC2615-1G APOSPC2615-5G APOSPC2615-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116040
CAS nummer: 886498-07-3