2,3-Difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2615A-100G
PC2615A-10G
PC2615A-50G
PC2615A-25G
APOSPC2615A-100GEA
178
EUR
APOSPC2615A-100G
APOSPC2615A-10G
APOSPC2615A-50G
APOSPC2615A-25G
2,3-Difluorobenzaldehyde 98%
2,3-Difluorobenzaldehyde
Formule:
C₇H₄F₂O Kookpunt: 70 °C/15mmHg Dichtheid: 1,301 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010292 CAS nummer: 2646-91-5 UN: 1989 ADR: 3,III |