2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2615B-100G PC2615B-25G
APOSPC2615B-100GEA 80.5 EUR
APOSPC2615B-100G APOSPC2615B-25G
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Tetrahedron Lett., 34, 6525 (1993): ortho-fluoro can be regioselectively displaced by nucleophiles.
Formule: C₇H₄F₂O
Kookpunt: 32 °C/3mmHg
Smeltpunt: 44257 °C
Dichtheid: 1,299 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010326
CAS nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III