2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 125 EUR
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O
Kookpunt: 82…84 °C/15mmHg
Smeltpunt: 15…17 °C
Dichtheid: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010293
CAS nummer: 437-81-0