3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2615E-100G PC2615E-10G PC2615E-25G
APOSPC2615E-100GEA 86.2 EUR
APOSPC2615E-100G APOSPC2615E-10G APOSPC2615E-25G
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142.1 g/mol
Kookpunt: 180 °C
Dichtheid: 1.288 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010328
CAS nummer: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3