3,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2615F-100G PC2615F-25G
APOSPC2615F-100GEA 57 EUR
APOSPC2615F-100G APOSPC2615F-25G
3,5-Difluorobenzaldehyde 98%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O
Kookpunt: 61…63 °C/43mmHg
Smeltpunt: 17 °C
Dichtheid: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010329
CAS nummer: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III