2,4-Difluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2616-10G PC2616-50G PC2616-1G PC2616-5G
APOSPC2616-10GEA 0 EUR
APOSPC2616-10G APOSPC2616-50G APOSPC2616-1G APOSPC2616-5G
2,4-Difluorobenzamide 97%
2,4-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157.12 g/mol
Smeltpunt: 160…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015547
CAS nummer: 85118-02-1
EINECS: 285-654-7