2,5-Difluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2617-1G PC2617-5G PC2617-10G PC2617-25G
APOSPC2617-1GEA 14.8 EUR
APOSPC2617-1G APOSPC2617-5G APOSPC2617-10G APOSPC2617-25G
2,5-Difluorobenzamide 97%
2,5-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
Smeltpunt: 116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015548
CAS nummer: 85118-03-2