2,6-Difluorobenzamide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2618-1KG PC2618-250G
APOSPC2618-1KGEA 227 EUR
APOSPC2618-1KG APOSPC2618-250G
2,6-Difluorobenzamide 99%
2,6-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
Smeltpunt: 145…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007972
CAS nummer: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8