3,4-Difluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2619-100G PC2619-10G PC2619-50G
APOSPC2619-100GEA 114 EUR
APOSPC2619-100G APOSPC2619-10G APOSPC2619-50G
3,4-Difluorobenzamide 97%
3,4-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
Smeltpunt: 129…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015549
CAS nummer: 85118-04-3
EINECS: 285-656-8