3,5-Difluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2619D-100G
PC2619D-25G
PC2619D-5G
APOSPC2619D-100GEA
175
EUR
APOSPC2619D-100G
APOSPC2619D-25G
APOSPC2619D-5G
3,5-Difluorobenzamide 97%
3,5-Difluorobenzamide
Formule:
C₇H₅F₂NO Smeltpunt: 155…157 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061138 CAS nummer: 132980-99-5 |