4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC2623-5G PC2623-100G PC2623-25G
APOSPC2623-5GEA 22 EUR
APOSPC2623-5G APOSPC2623-100G APOSPC2623-25G
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Smeltpunt: 106…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00674032
CAS nummer: 53473-36-2