4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2628-1G PC2628-5G
APOSPC2628-1GEA 80.5 EUR
APOSPC2628-1G APOSPC2628-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₄S
Smeltpunt: 215…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458082
CAS nummer: 158608-00-5