1,3-Difluorobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2630-100G PC2630-2.5KG PC2630-500G
APOSPC2630-100GEA 22 EUR
APOSPC2630-100G APOSPC2630-2.5KG APOSPC2630-500G
1,3-Difluorobenzene 99%
1,3-Difluorobenzene
Formule: C₆H₄F₂
Kookpunt: 82 °C
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000327
CAS nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II