4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC2631-1G PC2631-25G PC2631-5G
APOSPC2631-1GEA 22 EUR
APOSPC2631-1G APOSPC2631-25G APOSPC2631-5G
4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98+%
4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.18 g/mol
Smeltpunt: 56…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091010
CAS nummer: 149105-10-2