2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
PC2635-1G
PC2635-25G
PC2635-5G
APOSPC2635-1GEA
22
EUR
APOSPC2635-1G
APOSPC2635-25G
APOSPC2635-5G
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Formule:
C₈H₈F₃NO MW: 191.15 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04972660 CAS nummer: 53903-49-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |