2,4,6-Trifluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC2639-5G
PC2639-1G
PC2639-25G
APOSPC2639-5GEA
43.8
EUR
APOSPC2639-5G
APOSPC2639-1G
APOSPC2639-25G
2,4,6-Trifluorobenzylamine 98%
2,4,6-Trifluorobenzylamine
Formule:
C₇H₆F₃N Kookpunt: 165 °C Dichtheid: 1,32 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236317 CAS nummer: 214759-21-4 UN: 2735 ADR: 8,III |