1,4-Difluorobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2640-100G PC2640-500G PC2640-1KG
APOSPC2640-100GEA 43.8 EUR
APOSPC2640-100G APOSPC2640-500G APOSPC2640-1KG
1,4-Difluorobenzene 99%
1,4-Difluorobenzene
Formule: C₆H₄F₂
Kookpunt: 88…89 °C
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000344
CAS nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II