2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2644-100G PC2644-25G PC2644-5G
APOSPC2644-100GEA 78.9 EUR
APOSPC2644-100G APOSPC2644-25G APOSPC2644-5G
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Kookpunt: 101…102 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042481
CAS nummer: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II