2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2646-100G PC2646-25G
APOSPC2646-100GEA 169 EUR
APOSPC2646-100G APOSPC2646-25G
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Kookpunt: 105…110 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085004
CAS nummer: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,II