3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646E-100G PC2646E-25G PC2646E-5G
APOSPC2646E-100GEA 87.6 EUR
APOSPC2646E-100G APOSPC2646E-25G APOSPC2646E-5G
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Kookpunt: 105 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153120
CAS nummer: 145758-05-0
UN: 3265
ADR: 8,II