2,4-Difluorobenzoic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2655-100G PC2655-500G PC2655-1KG
APOSPC2655-100GEA 24.9 EUR
APOSPC2655-100G APOSPC2655-500G APOSPC2655-1KG
2,4-Difluorobenzoic acid 98+%
2,4-Difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158.1 g/mol
Kookpunt: 241
Smeltpunt: 184…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011670
CAS nummer: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9