1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2658-1G PC2658-5G
APOSPC2658-1GEA 233 EUR
APOSPC2658-1G APOSPC2658-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Formule: C₇H₄F₃N₃O₂S
MW: 251.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00963686
CAS nummer: 117632-84-5
UN: 1759
ADR: 8 II