2,6-Difluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2660-100G PC2660-2.5KG PC2660-500G
APOSPC2660-100GEA 0 EUR
APOSPC2660-100G APOSPC2660-2.5KG APOSPC2660-500G
2,6-Difluorobenzoic acid 98%
2,6-Difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₂
Kookpunt: 72…77 °C/13mmHg
Smeltpunt: 156…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002411
CAS nummer: 385-00-2
EINECS: 206-856-3